Learn More
Cole-Parmer™ Red protectora de HDPE Poly-Net™
Prolongue la vida útil de todo tipo de instrumentos de vidrio con la red de protección de HDPE. La red protectora de HDPE Poly-Net™ se ajusta cómodamente al instrumental de vidrio del laboratorio para reducir las roturas y ofrecer protección contra el cristal expulsado.
Marca:  Cole-Parmer™ 09405-25
186.74 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24138" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11706028
  • 198.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 04-06-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Prolongue la vida útil de todo tipo de instrumentos de vidrio con la red de protección de HDPE.La red protectora de HDPE Poly-NetTM se ajusta cómodamente al instrumental de vidrio del laboratorio para reducir las roturas y ofrecer protección contra el cristal expulsado.
Utilice los modelos de 6,35 a 15,87 mm (1/4 a 5/8 pulgadas) de diámetro para los instrumentos más pequeños (termómetros, pipetas, electrodos, tubos, jeringas y frascos pequeños). Utilice los modelos de 25,4 a 254 mm (1 a 10 pulgadas) de diámetro para frascos, matraces, vasos de precipitados, embudos, desecadores y columnas. La red de calibre pesado Poly-Net es más rígida que la de malla estrecha y se usa cuando se necesita una protección adicional.
  • Red de HDPE robusta y resistente
  • Disponible en paquetes de diez
  • Disponible con distintos diámetros para ajustarse a la mayoría de los recipientes
  • Se pueden cortar a la longitud deseada
  • Soportan una temperatura máxima de 51 °C (125 °F)
Especificaciones
Especificaciones
Amarillo
80 °C
0440-AMARILLO
Poly-Net de malla cerrada
50 m
25 a 51 mm
Protección adicional
1 unidad
Para frascos, matraces, vasos de precipitados, embudos, desecadores y columnas
Polietileno de alta densidad (HPDE)
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Cole-Parmer™ Red protectora de HDPE Poly-Net™ > Modelo: 0440-AMARILLO