Learn More
Fisherbrand™ Gradilla de alambre con revestimiento de HDPE
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Tamaño:
200 x 83 x 59 mm
204 x 161 x 65 mm
205 x 105 x 65 mm
237 x 127 x 65 mm
240 x 190 x 80 mm
240 x 90 x 80 mm
241 x 188 x 65 mm
260 x 107 x 80 mm
273 x 105 x 80 mm
277 x 209 x 98 mm
290 x 118 x 80 mm
290 x 230 x 80 mm
350 x 260 x 98 mm
357 x 139 x 98 mm
Diámetro del pocillo (métrico):
10-13 mm
13-16 mm
16-20 mm
20-24 mm
20-25 mm
25-30 mm
30-40 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Gradillas de alambre con revestimiento de HDPE resistente a productos químicos
- Las gradillas pueden utilizarse a temperaturas entre -40 °C y 121 °C
- Compatible con todas las marcas y tipos de tubos de fondo cónico, redondeado o plano, vidrio o plástico, tubos y/o frascos
- Los pocillos cuadrados y los tres niveles de cubierta ayudan a mantener los tubos seguros
- Esterilizable en autoclave
- Soporte de fondo ranurado
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Color | Azul |
| Admite | Tubos |
| Material | Alambre con revestimiento de HDPE |
| Posiciones | 1 |
| Forma | Rectangular, Rounded Corners |
| Apilables | Yes, When Empty |
| Esterilidad | No estéril |
| N.º por caja | 8 |
| N.° por paquete | 1 |
| Mostrar más |