Descripción
- Gradillas de alambre con revestimiento de HDPE resistente a productos químicos
- Las gradillas pueden utilizarse a temperaturas entre -40 °C y 121 °C
- Compatible con todas las marcas y tipos de tubos de fondo cónico, redondeado o plano, vidrio o plástico, tubos y/o frascos
- Los pocillos cuadrados y los tres niveles de cubierta ayudan a mantener los tubos seguros
- Esterilizable en autoclave
- Soporte de fondo ranurado
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Color | Azul |
| Admite | Tubos |
| Material | Alambre con revestimiento de HDPE |
| Posiciones | 1 |
| Forma | Rectangular, Rounded Corners |
| Apilables | Yes, When Empty |
| Esterilidad | No estéril |
| N.º por caja | 24 |
| N.° por paquete | 1 |
| Mostrar más |