Learn More
Fisherbrand™ Gradilla de alambre con revestimiento de HDPE
Código de producto. 16665834 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
matriz, red, conjunto:
3 x 8
4 x 10
4 x 12
6 x 12
6 x 8
8 x 10
9 x 12
Tamaño:
200 x 83 x 59 mm
204 x 161 x 65 mm
205 x 105 x 65 mm
237 x 127 x 65 mm
240 x 190 x 80 mm
240 x 90 x 80 mm
241 x 188 x 65 mm
260 x 107 x 80 mm
273 x 105 x 80 mm
277 x 209 x 98 mm
290 x 118 x 80 mm
290 x 230 x 80 mm
350 x 260 x 98 mm
357 x 139 x 98 mm
Diámetro del pocillo (métrico):
10-13 mm
13-16 mm
16-20 mm
20-24 mm
20-25 mm
25-30 mm
30-40 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. matriz, red, conjunto Tamaño Diámetro del pocillo (métrico) unitSize
16665834 4 x 10 290 x 118 x 80 mm 20-25 mm cada uno
16685834 3 x 8 273 x 105 x 80 mm 20-25 mm cada uno
16605844 3 x 8 357 x 139 x 98 mm 30-40 mm cada uno
16605834 4 x 10 200 x 83 x 59 mm 13-16 mm cada uno
16635834 4 x 10 240 x 90 x 80 mm 16-20 mm cada uno
16655834 4 x 10 260 x 107 x 80 mm 20-24 mm cada uno
16615834 4 x 12 237 x 127 x 65 mm 13-16 mm cada uno
16695834 6 x 8 277 x 209 x 98 mm 25-30 mm cada uno
16615844 6 x 8 350 x 260 x 98 mm 30-40 mm cada uno
16685824 6 x 12 205 x 105 x 65 mm 10-13 mm cada uno
16645834 8 x 10 240 x 190 x 80 mm 16-20 mm cada uno
16675834 8 x 10 290 x 230 x 80 mm 20-25 mm cada uno
16695824 9 x 12 204 x 161 x 65 mm 10-13 mm cada uno
16625834 9 x 12 241 x 188 x 65 mm 13-16 mm cada uno
14 options
Código de producto. 16665834
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La gradilla de alambre con revestimiento de HDPE es una gradilla duradera para el transporte o la manipulación de muestras. Resistente a productos químicos y apta para tubos y frascos de fondo cónico, redondeado o plano, o de plástico.
  • Gradillas de alambre con revestimiento de HDPE resistente a productos químicos
  • Las gradillas pueden utilizarse a temperaturas entre -40 °C y 121 °C
  • Compatible con todas las marcas y tipos de tubos de fondo cónico, redondeado o plano, vidrio o plástico, tubos y/o frascos
  • Los pocillos cuadrados y los tres niveles de cubierta ayudan a mantener los tubos seguros
  • Esterilizable en autoclave
  • Soporte de fondo ranurado
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Azul
Admite Tubos
Material Alambre con revestimiento de HDPE
Posiciones 1
Forma Rectangular, Rounded Corners
Apilables Yes, When Empty
Esterilidad No estéril
N.º por caja 24
N.° por paquete 1
Tamaño 290 x 118 x 80 mm
Dimensiones (L x An) 290 x 118 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 290 x 118 x 80 mm
Longitud (métrico) 290 mm
Longitud (imperial) 11,40 in
Anchura (imperial) 4,70 in
Altura (imperial) 3,10 in
Diámetro del pocillo (métrico) 20-25 mm
Tipo de producto Rack para tubos
Estantes 3 Tiers
Altura (métrico) 80 mm
matriz, red, conjunto 4 x 10
Anchura (métrico) 118 mm