Learn More
Fisherbrand™ Gradilla de alambre con revestimiento de HDPE
Código de producto. 16675834 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
matriz, red, conjunto:
3 x 8
4 x 10
4 x 12
6 x 12
6 x 8
8 x 10
9 x 12
Tamaño:
200 x 83 x 59 mm
204 x 161 x 65 mm
205 x 105 x 65 mm
237 x 127 x 65 mm
240 x 190 x 80 mm
240 x 90 x 80 mm
241 x 188 x 65 mm
260 x 107 x 80 mm
273 x 105 x 80 mm
277 x 209 x 98 mm
290 x 118 x 80 mm
290 x 230 x 80 mm
350 x 260 x 98 mm
357 x 139 x 98 mm
Diámetro del pocillo (métrico):
10-13 mm
13-16 mm
16-20 mm
20-24 mm
20-25 mm
25-30 mm
30-40 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 16675834
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La gradilla de alambre con revestimiento de HDPE es una gradilla duradera para el transporte o la manipulación de muestras. Resistente a productos químicos y apta para tubos y frascos de fondo cónico, redondeado o plano, o de plástico.
  • Gradillas de alambre con revestimiento de HDPE resistente a productos químicos
  • Las gradillas pueden utilizarse a temperaturas entre -40 °C y 121 °C
  • Compatible con todas las marcas y tipos de tubos de fondo cónico, redondeado o plano, vidrio o plástico, tubos y/o frascos
  • Los pocillos cuadrados y los tres niveles de cubierta ayudan a mantener los tubos seguros
  • Esterilizable en autoclave
  • Soporte de fondo ranurado
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Azul
Admite Tubos
Material Alambre con revestimiento de HDPE
Posiciones 1
Forma Rectangular, Rounded Corners
Apilables Yes, When Empty
Esterilidad No estéril
N.º por caja 12
N.° por paquete 1
Tamaño 290 x 230 x 80 mm
Dimensiones (L x An) 290 x 230 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 290 x 230 x 80 mm
Longitud (métrico) 290 mm
Longitud (imperial) 11,40 in
Anchura (imperial) 9,10 in
Altura (imperial) 3,10 in
Diámetro del pocillo (métrico) 20-25 mm
Tipo de producto Rack para tubos
Estantes 3 Tiers
Altura (métrico) 80 mm
matriz, red, conjunto 8 x 10
Anchura (métrico) 230 mm