Learn More
Fisherbrand™ Gradilla de alambre con revestimiento de HDPE
Código de producto. 16685824 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
matriz, red, conjunto:
3 x 8
4 x 10
4 x 12
6 x 12
6 x 8
8 x 10
9 x 12
Tamaño:
200 x 83 x 59 mm
204 x 161 x 65 mm
205 x 105 x 65 mm
237 x 127 x 65 mm
240 x 190 x 80 mm
240 x 90 x 80 mm
241 x 188 x 65 mm
260 x 107 x 80 mm
273 x 105 x 80 mm
277 x 209 x 98 mm
290 x 118 x 80 mm
290 x 230 x 80 mm
350 x 260 x 98 mm
357 x 139 x 98 mm
Diámetro del pocillo (métrico):
10-13 mm
13-16 mm
16-20 mm
20-24 mm
20-25 mm
25-30 mm
30-40 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Product Code. matriz, red, conjunto Tamaño Diámetro del pocillo (métrico) unitSize
16685824 6 x 12 205 x 105 x 65 mm 10-13 mm cada uno
16685834 3 x 8 273 x 105 x 80 mm 20-25 mm cada uno
16605844 3 x 8 357 x 139 x 98 mm 30-40 mm cada uno
16605834 4 x 10 200 x 83 x 59 mm 13-16 mm cada uno
16635834 4 x 10 240 x 90 x 80 mm 16-20 mm cada uno
16655834 4 x 10 260 x 107 x 80 mm 20-24 mm cada uno
16665834 4 x 10 290 x 118 x 80 mm 20-25 mm cada uno
16615834 4 x 12 237 x 127 x 65 mm 13-16 mm cada uno
16695834 6 x 8 277 x 209 x 98 mm 25-30 mm cada uno
16615844 6 x 8 350 x 260 x 98 mm 30-40 mm cada uno
16645834 8 x 10 240 x 190 x 80 mm 16-20 mm cada uno
16675834 8 x 10 290 x 230 x 80 mm 20-25 mm cada uno
16695824 9 x 12 204 x 161 x 65 mm 10-13 mm cada uno
16625834 9 x 12 241 x 188 x 65 mm 13-16 mm cada uno
14 options
Product Code. 16685824
Only null left
Add to basket
Add to basket
La gradilla de alambre con revestimiento de HDPE es una gradilla duradera para el transporte o la manipulación de muestras. Resistente a productos químicos y apta para tubos y frascos de fondo cónico, redondeado o plano, o de plástico.
  • Gradillas de alambre con revestimiento de HDPE resistente a productos químicos
  • Las gradillas pueden utilizarse a temperaturas entre -40 °C y 121 °C
  • Compatible con todas las marcas y tipos de tubos de fondo cónico, redondeado o plano, vidrio o plástico, tubos y/o frascos
  • Los pocillos cuadrados y los tres niveles de cubierta ayudan a mantener los tubos seguros
  • Esterilizable en autoclave
  • Soporte de fondo ranurado
Specifications
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Azul
Admite Tubos
Material Alambre con revestimiento de HDPE
Posiciones 1
Forma Rectangular, Rounded Corners
Apilables Yes, When Empty
Esterilidad No estéril
N.º por caja 48
N.° por paquete 1
Tamaño 205 x 105 x 65 mm
Dimensiones (L x An) 205 x 105 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 205 x 105 x 65 mm
Longitud (métrico) 205 mm
Longitud (imperial) 8,07 in
Anchura (imperial) 4,10 in
Altura (imperial) 2,56 in
Diámetro del pocillo (métrico) 10-13 mm
Tipo de producto Rack para tubos
Estantes 3 Tiers
Altura (métrico) 65 mm
matriz, red, conjunto 6 x 12
Anchura (métrico) 105 mm