Learn More
KARTELL Frasco dispensador de HDPE
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Capacidad (métrico):
500 mL
Beschreibung
- Frasco de dispensación
- Adecuado para dispensación única y/o continua de líquidos
- Material: HDPE (frasco), PP (dispensador)
Spezifikation
Spezifikation
Capacidad (métrico) | 500 mL |
Color | White |
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE), Polipropileno |
N.º por caja | 150 |
N.° por paquete | 5 |
Esterilidad | No estéril |
Certificaciones/conformidad | Ninguno |
Closure Included | Sí |
Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
Desechables | Reutilizable |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
KARTELL Frasco dispensador de HDPE >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur