Learn More
Kautex™ Frasco cuentagotas de HDPE
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
25 ml
50 ml
Descripción
- Adecuado para adhesivos
- HDPE
- Color natural
- Redondo
- Sin tapón
- adecuado para adhesivos
- Polietileno de alta densidad (HPDE)
- Color natural
- Redondo
- Sin tapón
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 10 ml |
Color | Natural |
Diámetro interior del cuello (métrico) | 12.7 mm |
Para utilizar con (aplicación) | adecuado para adhesivos |
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
Altura (métrico) | 50mm |
Tipo de producto | Frasco cuentagotas |
Diámetro (métrico) | 24mm |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Documentos
Scientific Resources
Catalogs
Kautex - Expertise in packaging - Standard plastics
Tamaño : 1.3 MB
Título del producto
Kautex™ Frasco cuentagotas de HDPE >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido