Learn More
Fisherbrand™ Gradillas de tubos de espuma flotante
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11736565 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Admite:
Cuatro tubos de 50 ml
Dieciocho tubos de 0,2 ml, 0,5 ml y de 1,5 a 2,0 ml
Ocho tubos de 15 ml
Veinticuatro tubos de 1,5 a 2,0 ml
Color:
Amarillo
Azul
Verde
Forma:
Circulares
Cuadrada
Rectangular
Rectangulares con esquinas redondeadas
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
No se recomiendan para la limpieza en autoclave.
Código de producto. 11736565
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
No se recomiendan para la limpieza en autoclave.
Tubos que flotan en baños de agua, bañeras o vasos de precipitados. Las gradillas de tubo de espuma que flotan de Fisherbrand™ se han construido con espuma de polietileno flexible de alta densidad para una gran variedad de aplicaciones de laboratorio. Las gradillas reutilizables y de colores brillantes incluyen asas de transporte desmontables para sacar con facilidad las muestras de los baños.
  • Las gradillas de espuma de colores brillantes son ideales para tubos flotantes en baños de agua, bañeras o vasos de precipitado
  • La espuma de célula cerrada resiste la absorción de agua, lo que permite lavar y reutilizar las gradillas
  • Incluyen asas de transporte desmontables para extraer las muestras de los baños con facilidad
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Color Azul
Tipo Gradilla de tubos
Para utilizar con (aplicación) Para tubos flotantes en baños de agua, bañeras o vasos de precipitados
Admite Dieciocho tubos de 0,2 ml, 0,5 ml y de 1,5 a 2,0 ml
Incluye Asas de transporte desmontables
Material Espuma de polietileno de alta densidad
N.° por paquete Paquete de 5
Forma Circulares
Diámetro (métrico) 70 mm
Diámetro del pocillo (métrico) 9,3 mm