Learn More
Kartell™ Embudos de uso general de HDPE
Fabricadas con HDPE para una óptima solidez y resistencia química Los embudos de uso general de HDPE de Kartell™ proporcionan seguridad y precisión en el llenado de botellas en el laboratorio.
Marca:  Kartell™ 0017400
Detalles adicionales : Peso : 0.03600kg
Código de producto. 15703189
  • 35.75€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 19-08-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Fabricadas con HDPE para una óptima solidez y resistencia química Los embudos de uso general de HDPE de Kartell™ proporcionan seguridad y precisión en el llenado de botellas en el laboratorio.
  • Adecuado para una amplia gama de líquidos
  • El reborde reduce el posible desbordamiento
  • La acanaladura exterior elimina la contrapresión 
  • Argolla colgante para almacenamiento
Especificaciones
Especificaciones
140 mm
24 mm
Adecuado para una amplia gama de líquidos
750 ml
Polietileno de alta densidad (HPDE)
52 mm