Learn More
Kartell™ Frascos aspiradores de alta resistencia, HDPE
Código de producto. 10273991
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 L
10 L
25 L
50 L
Tamaño de la unidad:
4 PCS
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10273991 10 L 4 PCS
10767711 5 L cada uno
10505621 25 L cada uno
11341145 50 L cada uno
4 options
Código de producto. 10273991
Marca: Kartell™ 0166200
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para su uso con: Diseñado para servicio de ciclo de vida, adecuado para alimentos
Para su uso con: Diseñado para servicio de ciclo de vida, adecuado para alimentos
  • Diseñados con paredes gruesas (2 mm) y translúcidas 
  • Incluye asas de transporte y tapón
  • Se suministra con un grifo de BSP de 19,05 mm (3/4 in) que se acopla con una rosca de 12 mm en el aspirador para un rendimiento a prueba de fugas
  • Adecuado para productos alimenticios
  • Recomendado: utilice vaselina en la rosca antes del montaje
Muestra de fotos (de izquierda a derecha): botellas de 25L, 5L, 10L.
Especificaciones
Capacidad (imperial) 2,6 gal
Capacidad (métrico) 10 L
Diámetro interior del cuello (métrico) 52,5 mm
Diámetro exterior (métrico) 210 mm
Para utilizar con (aplicación) Diseñado para servicio de ciclo de vida, adecuado para alimentos
Altura con tapón (métrico) 425 mm
Incluye Cierre, asas de transporte, llave
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Mouth Style Estrecha
Tipo de producto Garrafa de paredes resistentes