Learn More
Kartell™ HDPE, Heavy Duty Aspirator Bottles
Código de producto. 10505621
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 L
10 L
25 L
For Use With: Designed for life time service, suitable for food stuffs
For Use With: Designed for life time service, suitable for food stuffs
  • Diseñados con paredes gruesas (2 mm) y translúcidas 
  • Incluye asas de transporte y tapón
  • Se suministra con un grifo de BSP de 19,05 mm (3/4 in) que se acopla con una rosca de 12 mm en el aspirador para un rendimiento a prueba de fugas
  • Adecuado para productos alimenticios
  • Recomendado: utilice vaselina en la rosca antes del montaje
Especificaciones
Capacidad (imperial) 6,6 gal
Capacidad (métrico) 25 L
Diámetro interior del cuello (métrico) 79,5 mm
Diámetro exterior (métrico) 280 mm
Para utilizar con (aplicación) Diseñado para servicio de ciclo de vida, adecuado para alimentos
Altura con tapón (métrico) 565 mm
Incluye Cierre, asas de transporte, llave
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Mouth Style Estrecha
Tipo de producto Frasco de aspiración