Learn More
Kartell™ HDPE, Heavy Duty Aspirator Bottles
20.92 EUR hasta el 2024-08-31
Use el código promocional "21743" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21743" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 L
10 L
25 L
Descripción
For Use With: Designed for life time service, suitable for food stuffs
- Diseñados con paredes gruesas (2 mm) y translúcidas
- Incluye asas de transporte y tapón
- Se suministra con un grifo de BSP de 19,05 mm (3/4 in) que se acopla con una rosca de 12 mm en el aspirador para un rendimiento a prueba de fugas
- Adecuado para productos alimenticios
- Recomendado: utilice vaselina en la rosca antes del montaje
Especificaciones
Capacidad (imperial) | 1,3 gal |
Capacidad (métrico) | 5 L |
Diámetro interior del cuello (métrico) | 52,5 mm |
Diámetro exterior (métrico) | 170 mm |
Para utilizar con (aplicación) | Diseñado para servicio de ciclo de vida, adecuado para alimentos |
Altura con tapón (métrico) | 335 mm |
Incluye | Cierre, asas de transporte, llave |
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
Mouth Style | Estrecha |
Tipo de producto | Frasco de aspiración |