Learn More
Kautex™ Bidón, HDPE Código de producto.: 10278530
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Kautex™ Bidón, HDPE
Código de producto. 10278530
10 L, 0.450 kg
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 L
Peso (métrico):
0.450 kg
Código de producto. 10278530
Marca: Kautex™ 2000095642
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
Bidón
Capacidad (métrico): 10 L
  • La gama completa de accesorios de tapones facilita el uso multiusos
  • Disponibles en color natural o azul
  • Aprobación UN para: Bidones de 2,5 a 5 l y bidones de 10 a 30 l
Nota: La gorra no está incluida; se vende por separado. (Comuníquese con el Servicio de atención al cliente para obtener más información).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (imperial) 2,6 gal
Capacidad (métrico) 10 L
Tipo de tapón Screw Cap
Color Natural
Diámetro interior del cuello (imperial) 1.6 in.
Diámetro interior del cuello (métrico) 40,5 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 230 x 190 x 310mm
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Tipo de producto Bidón
Peso (métrico) 0.450 kg
Título del producto
Kautex™ Bidón, HDPE >