Learn More
Kautex™ Bidón, HDPE
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 L
Peso (métrico):
0.250 kg
Descripción
- La gama completa de accesorios de tapones facilita el uso multiusos
- Disponibles en color natural o azul
- Aprobación UN para: Bidones de 2,5 a 5 l y bidones de 10 a 30 l
- Las tapas se venden por separado; ver Tapones de rosca negros (2000095946)
Especificaciones
Capacidad (imperial) | 1,3 gal |
Capacidad (métrico) | 5 L |
Tipo de tapón | Las tapas se venden por separado; ver Tapones de rosca negros (2000095946) |
Color | Natural |
Diámetro interior del cuello (imperial) | 1.6 in. |
Diámetro interior del cuello (métrico) | 40,5 mm |
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 190 x 145 x 251mm |
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
Tipo de producto | Bidón |
Peso (métrico) | 0.250 kg |