Learn More
Kartell™ Tanques industriales de HDPE
Código de producto. 10335443
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2 L
5 L
10 L
Tamaño del tapón:
GL45
GL51
Tamaño de la unidad:
paquete de 24
paquete de 40
paquete de 48
Código de producto. 10335443
Marca: Kartell™ 0178000
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
El tanque industrial de HDPE Kartell™ es útil en la práctica diaria de laboratorio y cuenta con un mango cómodo con una tapa de sellado segura según las recomendaciones DIN.
HDPE 2L GL45
Especificaciones
Tamaño del tapón GL45
Tapón Tapón de sellado
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Capacidad (métrico) 2 L
Longitud (métrico) 175 mm
Anchura (métrico) 155 mm
Altura (métrico) 115 mm
N.° por paquete 24