Learn More
Kartell™ Tanques industriales de HDPE
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2 L
5 L
10 L
Tamaño del tapón:
GL45
GL51
Tamaño de la unidad:
paquete de 24
paquete de 40
paquete de 48
Descripción
- Presenta un diseño de embalaje industrial estandarizado
- Útil en la práctica diaria de laboratorio
- Fabricado con PE de uso alimentario de alta densidad
- Incluye un mango cómodo
- Incluye una tapa de sellado segura siguiendo las recomendaciones DIN
- Se ajusta a la normativa UN sobre el transporte de líquidos peligrosos y tóxicos y es adecuado para el transporte por carretera (ADR-RID), mar (IMO-IMDG) y aire (IATA-OACI)
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño del tapón | GL51 |
| Tapón | Tapón de sellado |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Capacidad (métrico) | 5 L |
| N.° por paquete | 30 |