Learn More
Kartell™ Tanques industriales de HDPE
El tanque industrial de HDPE Kartell™ es útil en la práctica diaria de laboratorio y cuenta con un mango cómodo con una tapa de sellado segura según las recomendaciones DIN.
284.00€ - 357.00€
Especificaciones
Tapón | Tapón de sellado |
---|---|
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Tamaño del tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Tamaño del tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15706978
|
Kartell™
0178100 |
5 L | GL51 |
357.00€
paquete de 40 |
Fecha estimada de envío: 03-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10089922
|
Kartell™
0178200 |
10 L | GL51 |
319.00€
paquete de 24 |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10335443
|
Kartell™
0178000 |
2 L | GL45 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
- Presenta un diseño de embalaje industrial estandarizado
- Útil en la práctica diaria de laboratorio
- Fabricado con PE de uso alimentario de alta densidad
- Incluye un mango cómodo
- Incluye una tapa de sellado segura siguiendo las recomendaciones DIN
- Se ajusta a la normativa UN sobre el transporte de líquidos peligrosos y tóxicos y es adecuado para el transporte por carretera (ADR-RID), mar (IMO-IMDG) y aire (IATA-OACI)
Especificaciones
Tapón de sellado | |
Polietileno de alta densidad (HPDE) |