Learn More
Thermo Scientific™ Bidones de HDPE con tapón de rosca de polipropileno con revestimiento de espuma de LDPE blanco
Catalog Number 15931621
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Capacidad (métrico):
2000 ml
4000 ml
Nivel:
Sin procesar
contenedores
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Los tarros de HDPE Thermo Scientific™ cumplen o superan los estándares de rendimiento para metales, cianuros y fluoruros de la EPA.
Pour higher volume samples more easily with Thermo Scientific™ HDPE Jugs with White LDPE Foam-Lined Polypropylene Screw Closure. Jugs meet or exceed EPA performance-based standards for metals, cyanide and fluoride. With a narrow mouth, these jugs make pouring higher volume samples easy. Sturdy handle makes carrying easy as well. Recommended for collecting water samples to be analyzed for inorganic trace analytes.
  • Recipiente de HDPE con tapón blanco de polipropileno recubierto con LDPE
  • Tapones ensamblados en los recipientes
  • Boca estrecha para vertido de precisión
  • Recomendado para recoger muestras de agua y otros líquidos de baja viscosidad
  • Asa resistente para facilitar el transporte y el vertido
  • El recipiente sin procesar viene montado y listo para su propio procedimiento de limpieza
Certificados: los recipientes incluyen las siguientes características:
  • Certificados para cumplir o superar los estándares de rendimiento para metales, cianuros y fluoruros de la EPA
  • Certificado de análisis (CofA) incluido en el envase junto con un código de barras con el número de lote para facilitar la trazabilidad.
  • Cada recipiente cuenta con un código de barras con número de lote exclusivo, así como un número de recipiente único.
  • Se incluyen etiquetas de análisis por separado para uso opcional.
  • Caja sellada con cinta de seguridad que permite comprobar los signos de manipulación.
Incluye
  • Cierre roscado de polipropileno
  • Los recipientes certificados también incluyen códigos de barras, etiquetas de análisis, certificado de análisis, caja de cartón sellada con cinta de seguridad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Capacidad 4000 ml (1 gal)
Capacidad (métrico) 4000 ml
Capacidad (imperial) 1 gal
Parámetros de certificación Calidad de agua y metales, cianuro, fluoruro
Color Natural
Descripción Bidón de HDPE
Diámetro (imperial) 6,02 in
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
N.º por caja 6
Envase Caja de 6
Tapones de repuesto 067-3800WBP
Esterilidad No estéril
Transparencia Translúcido
Los recipientes Calidad de agua y metales, CN, F
Color del tapón Blanco
Nivel contenedores
Volumen hasta el borde (imperial) 130,5 oz
Volumen hasta el borde (métrico) 3859 ml
Certificaciones/conformidad Los recipientes certificados cumplen o superan los estándares de rendimiento de la EPA para el análisis de metales, cianuro y fluoruro; se fabrican con un sistema de gestión de calidad certificada ISO.
Forma Redondo
Altura (métrico) 303 mm
Altura (imperial) 11,92 in
Revestimiento del tapón Espuma/LDPE
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 38-400 mm
Diámetro (métrico) 153 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen