Learn More
VITLAB™ Cuchara dosificadora de HDPE
Use these corrosion resistant scoops for applications in the food industry. VITLAB™ HDPE Measuring Scoops are lighter than metal, don’t dent and feature good chemical resistance.
5.70€ - 22.40€
Especificaciones
Tipo de producto | Cuchara medidora |
---|---|
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
Tipo inferior | Cónicos |
Color | Natural |
Para utilizar con (aplicación) | Adecuadas como pesaje |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10097141
|
VITLAB™
40393 |
110 mL |
21.21€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 29-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10502322
|
VITLAB™
40593 |
350 mL |
22.40€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envío: 13-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10047520
|
VITLAB™
40593 |
350 mL | N/A | ||||||
10390621
|
VITLAB™
40293 |
65 mL |
14.30€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 05-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10106550
|
VITLAB™
40093 |
15 mL |
8.30€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 05-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descrizione
- Conical in shape with tapered filling edge
Specifica
Cuchara medidora | |
Cónicos | |
Adecuadas como pesaje |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
Natural |