Learn More
Kartell™ Garrafa de paredes resistentes con cuello, HDPE
Para su uso con: Apta para alimentos; esterilizable en autoclave
Marca: Kartell™ 0164800
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Muy resistente
- El tapón de la junta tórica lo hace a prueba de fugas
- El tapón se puede cablear para una mayor seguridad
- Incluye asas de transporte
- Adecuado para productos alimenticios