Learn More
Buerkle™ Frasco cuadrado de cuello estrecho
Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
20 mL
50 mL
100 mL
Descripción
- HDPE, transparentes, a prueba de roturas
- Zona de etiquetado especial para etiquetas o rotulación manual
- A prueba de fugas
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 50 mL |
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
Longitud (métrico) | 33 mm |
Anchura (métrico) | 43 mm |
Tamaño de rosca (métrico) | 18 mm |
Closure Included | Sí |
Boca | Estrecha |
Altura (métrico) | 77 mm |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Oferta en pruebas de productos lácteos y vegetales
Productos de prueba de calidad para todas sus necesidades.Promo Code: 24134Expires: 2025-03-31
Título del producto
Buerkle™ Frasco cuadrado de cuello estrecho >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido