Learn More
Buerkle™ Frasco cuadrado de cuello estrecho de HDPE con tapón de rosca
Código de producto. 15435564 Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15435564
Marca: Buerkle™ 03321000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El frasco cuadrado de cuello estrecho de HDPE Buerkle™ con tapón de rosca es un frasco rentable para el empaquetado y almacenamiento de líquidos.
  • HDPE, transparente, a prueba de roturas
  • Zona de etiquetado especial para etiquetas o rotulación manual
  • Adecuado como frasco desechable
  • A prueba de fugas
  • Con tapón de rosca
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1000 mL
Color Transparente
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 89 x 66 mm
Diámetro interior del cuello (métrico) 17,5 mm
Para utilizar con (aplicación) Productos alimenticios
Incluye Tapón de rosca
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Longitud (métrico) 89 mm
Cantidad 1
Anchura (métrico) 66 mm
Tamaño de rosca (métrico) 25 mm
Color del tapón Transparente
Closure Included Sí
Boca Estrecha
Forma Cuadrada
Altura (métrico) 230 mm
Tipo de producto Frascos cuadrados de boca estrecha
Material del cierre Polietileno de alta densidad (HPDE)
Tipo de tapón Tapón de rosca