Learn More
Kautex™ Frasco de cuello estrecho de HDPE natural series 308/310
Utilice este frasco de cuello estrecho de HDPE Kautex™ series 308/310 para envasado, envío de muestras, envío por correo y almacenamiento. Adecuado para el llenado y el transporte de líquidos peligrosos, cuenta con un campo de etiquetado rebajado con tamaños de 1000 y 2500 ml y con aprobación de la ONU para líquidos.
15.21€ - 358.04€
Especificaciones
Diámetro interior del cuello (métrico) | 28.7 mm |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Envasado, envío de muestras, envío por correo, almacenamiento |
Material | HDPE |
Acabado del cuello | Forma estrecha |
Boca | Boca estrecha |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10559912
|
Kautex™
2000084464 |
0.5 l | Natural |
358.04€
paquete de 120 |
Fecha estimada de envío: 20-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
15500981
|
Kautex™
2000084152 |
1 l | Natural |
246.19€
paquete de 64 |
Fecha estimada de envío: 08-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10339790
|
Kautex™
2000084153 |
2.5 l | Natural |
15.21€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10028081
|
Kautex™
2000084486 |
2.5 l | Negro |
263.47€
paquete de 26 |
Fecha estimada de envío: 22-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
- Optimized handle for safe and comfortable handling.
- Recessed labelling field with sizes 1000 and 2500 mL.
- GL 45 neck, three different types of closures available
- leakproof
- UN approved for liquids
Especificaciones
28.7 mm | |
HDPE | |
Boca estrecha |
Envasado, envío de muestras, envío por correo, almacenamiento | |
Forma estrecha |