Learn More
Kautex™ Frasco rectangular de cuello estrecho de HDPE natural
Click to view available options
Capacidad (métrico):
0,1 L
0,25 L
0,5 L
1 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 108
paquete de 205
paquete de 381
paquete de 648
Descripción
- High stability, ribbed sides for secure grip
- Rectangular, natural color
- Caps are not included; sold separately.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 0,1 L |
| Color | Natural |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 12.9 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento, envasado, dispensación, envío por correo |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Acabado del cuello | Estrecha |
| Closure Included | No |
| Boca | Estrecha |
| Forma | Cuadrada |
| Altura (métrico) | 110.5 mm |
| Mostrar más |