Learn More
Kautex™ Barril con la parte superior abierta de HDPE
Fabricados con HDPE para ofrecer una excelente resistencia química. Los tambores con parte superior abierta de HDPE Kautex™ ofrecen un almacenamiento sólido y fiable para grandes cantidades.
66.35€ - 148.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Barril con la parte superior abierta |
---|---|
Certificaciones/conformidad | Con marcado UN |
Tipo de tapón | Tapa |
Color | Azul |
Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento, transferencia, transporte, desecho |
Código de producto | Marca | Diámetro exterior (métrico) | Capacidad (métrico) | Altura (métrico) | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro exterior (métrico) | Capacidad (métrico) | Altura (métrico) | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
10568671
|
Kautex™
2000090867 |
398 mm | 60 L | 620 mm | Tapa, anillo de apriete y asa |
110.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
10199750
|
Kautex™
2000091093 |
493 mm | 120 L | 800 mm | Tapa, anillo de apriete |
148.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
10400932
|
Kautex™
2000090800 |
313 mm | 30 L | 518 mm | Tapa, anillo de apriete y asa |
66.35€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Descripción
- Aprobación UN para sólidos
- Cumplen las normativas de GGVS/GGVE para el transporte de sustancias sólidas con una densidad de al menos 1.5 g/ccm
- Se suministran con tapa de PE y anillo de fijación galvanizado
Aplicaciones:
- Almacenamiento
- Transferencia
- Transporte
- Eliminación
Especificaciones
Barril con la parte superior abierta | |
Tapa | |
Almacenamiento, transferencia, transporte, desecho |
Con marcado UN | |
Azul | |
Polietileno de alta densidad (HPDE) |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Kautex™ Barril con la parte superior abierta de HDPE