Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable HDPE Powder Lances
Ideal for taking a cross sectional sample through a bulk powder. Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable Powder Lance is quick and easy to use.
Marca: Sampling Systems™ 8063H-500S
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Características principales:
- Montado y embalado en una sala limpia de clase 100 000
- Embolsadas individualmente
- Fabricado en HDPE 1935/2004, conforme con FDA y EC, y 10/2011 conforme con la UE
- Sin EEB/EET
- Trazabilidad total de lotes
- Disponible preesterilizado (SAL 10-6)
- Adecuado para su uso en zonas peligrosas
- Disponible en 3 diferentes longitudes
Funcionamiento:
- Empuje el tomamuestras en el producto, gire el tomamuestras y, a continuación, retírelo.
- Deposita la muestra en un recipiente adecuado.
- Coloque el tomamuestras usado en su bolsa de plástico original y deséchelo.
¿Por qué utilizar el tomamuestras desechable SteriWare™?
- Sin contaminación cruzada - Todos™ los dispositivos SteriWare pueden usarse directamente desde la bolsa.
- No hay limpieza - a diferencia de un tomamuestras reutilizable, puede utilizar™ un producto SteriWare de inmediato. Esto elimina la necesidad de una costosa validación de limpieza.
- Alta calidad - Nuestros™ productos SteriWare se fabrican/moldean/envasan en una sala limpia clase 100,000 en Inglaterra. Para más información, consulte el Certificado de conformidad y la Hoja de Especificaciones técnicas del producto.
- Documentación completa - Podemos proporcionar documentación completa específica de lote para todos™ los productos SteriWare. Esto incluye los certificados de conformidad y los certificados de irradiación (si procede). El número de lote está claramente impreso en cada bolsa y caja.
- Rentable - Eliminar la necesidad de limpieza validación al cambiar a un dispositivo SeriWare™ ahorra tiempo y dinero.
- Disponible estéril - La mayoría™ de los productos SteriWare están disponibles pre-esterilizados por Gamma o Electron Beam a SAL10-6. Consulte la hoja de especificaciones para obtener más información.
Especificaciones
Lanza de polvo | |
100 mL | |
Estéril | |
Para polvos cohesivos y algunos libres-que fluyen |
HDPE | |
Sí | |
Grado aceptable de la FDA conforme a CFR 177.1520 | |
620 mm |