Learn More
Fisherbrand™ Garrafones rectangulares con DHPE
50.92 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23291" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "23291" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Capacidad (métrico):
9 l
20 l
Descripción
Garrafas ideales para almacenar y dispensar agua de laboratorio y reactivos.
Ideal para almacenar y dispensar agua de laboratorio y reactivos
- Diseño resistente para una larga vida útil
- Graduaciones moldeadas en incrementos de 1 galón y 51 litros
- Posibilidad de escoger material para uso general o esterilización en autoclave
- Diseño rectangular que ahorra espacio
- El tapón de boca ancha facilita el llenado y la limpieza
- Las garrafas con llaves incluyen un inserto de manguera dentada compatible con tubos con un D.I. de 5/16 pulg
- La boquilla de la llave sin el adaptador admite tubos con un D.I. de 5/8 pulg
- Los materiales cumplen los requisitos de la FDA sobre uso alimentario y los criterios IV (no tóxicos) de la USP
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
Capacidad (imperial) | 2,4 gal |
Capacidad (métrico) | 9 l |
Certificaciones/conformidad | FDA, USP VI |
Color | Blanco |
Para utilizar con (aplicación) | Ideal para almacenar y dispensar agua de laboratorio y reactivos |
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
Mouth Style | Ancha |
Tipo de producto | Garrafón con llave |
Forma | Rectangulares |