Learn More
Buerkle™ Frascos redondos de HDPE con tapón a presión
Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 mL
250 mL
500 ml
1000 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 25
paquete de 50
Descripción
- Frasco HDPE transparente, tapón PP
- Cierre a presión con orificio Ø 3 mm
- Económico y sencillo
- Prácticos frascos redondos con tapa con bisagra de encaje a presión
- Muestreo posible por porción
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 1000 mL |
| Color | Transparente |
| Para utilizar con (aplicación) | Aptos para su uso con productos alimenticios |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Cantidad | 1 |
| Tamaño de rosca (métrico) | 22 mm |
| Closure Included | Sí |
| Forma | Forma redonda |
| Altura (métrico) | 221 mm |
| Tamaño del tapón | 3 mm |
| Mostrar más |