Learn More
Wheaton™ HDPE Scintillation Vial
231.00€ - 384.00€
Especificaciones
Diámetro exterior (imperial) | 27 mm |
---|---|
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
Volumen (métrico) | 20 mL |
Material del cierre | Polipropileno |
Tipo de tapón | Tapón de rosca |
Código de producto | Marca | Material (revestimiento) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Material (revestimiento) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11758869
|
Wheaton™
986720 |
Polietileno expandido |
339.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 24-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11754179
|
Wheaton™
986724 |
Sin septum |
384.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10523804
|
Wheaton™
986714 |
Sin septum |
231.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 09-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11748839
|
Wheaton™
986721 |
Lámina metálica |
339.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 17-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Especificaciones
27 mm | |
20 mL | |
Tapón de rosca | |
Vial de centelleo |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
Polipropileno | |
61 mm | |
22-400 |