Learn More
Kautex™ Frascos redondos de cuello estrecho de LDPE, serie 301, con tapas
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
50 mL
100 mL
1000 mL
2000 mL
3000 ml
Diámetro interior del cuello (métrico):
14mm
18mm
28mm
32 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 20
paquete de 3200
paquete de 4
paquete de 50
paquete de 850
Descripción
- Tapones empaquetados en bolsa de polietileno
- Los tubos
- Buenas propiedades que conservan la forma
- A prueba de fugas
- LPDE
- Cuello estrecho
- Color: crudo
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 50 mL |
| Color | Crudo |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 18mm |
| Material | LDPE |
| N.º por caja | 850 |
| Closure Included | Sí |
| Forma | Forma redonda |
| Altura (métrico) | 86 mm |
| Tipo de producto | Bottle |
| Tamaño del tapón | 18 mm |
| Mostrar más |