Learn More
Buerkle™ Frascos de boca ancha sellables de HDPE
Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 ml
500 ml
1000 mL
2000 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Polietileno de alta densidad (HPDE)
- A prueba de fugas
- Fácil de llenar gracias a la abertura de cuello ancho
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 1000 mL |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 50 mm |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Closure Included | Sí |
| Boca | Ancha |
| Altura (métrico) | 186 mm |
| Diámetro (métrico) | 100 mm |
| Tipo de tapón | Tapón de rosca |
Los cierres SampleSafe están disponibles como accesorios