Learn More
Brand™ Bote de inmersión de HDPE
Fabricadas con polietileno de alta densidad. Las jarras de inmersión de HDPE BRAND™ se utilizan con sistemas de enjuagado de pipetas y gradillas de drenaje.
Marca: Brand™ 29215
129.97 EUR hasta el 2024-07-30
Use el código promocional "21657" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.81800kg
Descripción
- Fabricado con polietileno de alta densidad.
- Se utiliza con sistemas de enjuagado de pipetas y gradillas de drenaje.
Especificaciones
Para pipetas de 600 mm de L | |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
Base de 240 mm |
12,5 L | |
660 mm |