Learn More
Buerkle™ Frascos para pulverizador de HDPE con bomba vaporizadora y tapón de seguridad
Vaporice líquidos con solo pulsar un botón de forma totalmente respetuosa con el medio ambiente con estos frascos con pulverizador de HDPE. Los frascos pulverizadores de HDPE con bomba vaporizadora y tapón de seguridad Buerkle™ incluyen una cubierta protectora que evita la presión no intencionada de la bomba y actúa como cubierta antipolvo.
5.65€ - 13.55€
Especificaciones
Color | Transparente |
---|---|
Incluye | Tapón de seguridad, vaporizador de bomba, cubierta protectora |
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
Closure Included | Sí |
Forma | Forma redonda |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11921441
|
Buerkle™
0309-3002 |
20 mL | |||||||
11812333
|
Buerkle™
0309-3005 |
50 ml |
6.65€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10317413
|
Buerkle™
0309-3005 |
50 ml | |||||||
15294455
|
Buerkle™
0309-3100 |
100 mL |
5.95€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10071992
|
Buerkle™
0309-3025 |
250 mL |
5.95€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Transparentes para una identificación fácil del contenido
- Frasco fabricado con HDPE, bomba de pulverización fabricada con PP y acero inoxidable
Especificaciones
Transparente | |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
Forma redonda | |
Pulverización |
Tapón de seguridad, vaporizador de bomba, cubierta protectora | |
Sí | |
Polipropileno, acero inoxidable |