Learn More
Cole-Parmer™ Carro de uso general con reborde pronunciado
Utilice estos carros de uso general resistentes para una gran variedad de aplicaciones de transporte y de almacenamiento general en el laboratorio. El carro de uso general con reborde pronunciado Cole-Parmer™ se ha fabricado con polietileno resistente de alta densidad y ofrece una excelente resistencia química a la mayoría de sustancias, incluida la mayoría de ácidos y bases
Marca:  Cole-Parmer™ BC20303DMB
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Código de producto. 11775629
  • 740.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 06-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Muy duradera, fabricada en una plataforma de acero esmaltado y un bastidor inferior angular con estantes de HDPE resistentes
  • Carros de 2 y 3 estantes fabricados con Microban™, un producto antimicrobiano que protege los estantes de bacterias y moho
  • Los estantes suaves y limpios disponen de un reborde profundo de 44,5 mm para contener derrames
  • Los estantes centrales de modelos de 3 y 4 estantes se ajustan en incrementos de 25,4 mm.
  • Con ruedas giratorias
  • El mango se extiende 711 mm por encima de la plataforma.
  • Capacidad de 181 kg
Especificaciones
Especificaciones
Carro
831,85 mm
1
1041,4 mm
181 kg