Learn More
Buerkle™ Recipiente apilable de almacenamiento de polipropileno
Código de producto. 10229180 Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
11 L
17 L
23 L
23 L
38 L
45 L
64 L
80 L
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
400 x 300 x 120 mm
400 x 300 x 180 mm
400 x 300 x 220 mm
600 x 400 x 120 mm
600 x 400 x 180 mm
600 x 400 x 220 mm
600 x 400 x 320 mm
600 x 400 x 420 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10229180
Marca: Buerkle™ 34140164
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Recipiente apilable de almacenamiento de polipropileno Buerkle™ con estrías de refuerzo externas
  • Fabricado en PP resistente con estrías de refuerzo externas
  • Resistentes a la temperatura de - 40 °C a 90 °C
  • De conformidad con las normas europeas
  • Tapa y ruedas de transporte disponibles como accesorios
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Recipiente apilable y de almacenamiento
Color Gris
Material Polipropileno
Certificaciones/conformidad De conformidad con las normas europeas
Dimensiones interiores (F x An x Al) 567 x 367 x 316 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 600 x 400 x 320 mm
Altura (métrico) 320 mm
Altura (métrico) interior 316 mm
Longitud (métrico) 600 mm
Longitud (métrico) interior 567 mm
Volumen (métrico) 64 L
Anchura (métrico) 400 mm
Anchura (métrico) interior 367 mm