Learn More
Buerkle™ Recipiente apilable de almacenamiento de polipropileno
Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
11 L
17 L
23 L
23 L
38 L
45 L
64 L
80 L
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
400 x 300 x 120 mm
400 x 300 x 180 mm
400 x 300 x 220 mm
600 x 400 x 120 mm
600 x 400 x 180 mm
600 x 400 x 220 mm
600 x 400 x 320 mm
600 x 400 x 420 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Fabricado en PP resistente con estrías de refuerzo externas
- Resistentes a la temperatura de - 40 °C a 90 °C
- De conformidad con las normas europeas
- Tapa y ruedas de transporte disponibles como accesorios
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Recipiente apilable y de almacenamiento |
| Color | Gris |
| Material | Polipropileno |
| Certificaciones/conformidad | De conformidad con las normas europeas |
| Dimensiones interiores (F x An x Al) | 367 x 267 x 216 mm |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 400 x 300 x 220 mm |
| Altura (métrico) | 220 mm |
| Altura (métrico) interior | 216 mm |
| Longitud (métrico) | 400 mm |
| Longitud (métrico) interior | 367 mm |
| Mostrar más |