Learn More
Buerkle™ Recipientes de almacenamiento universales de HDPE
Prácticos recipientes de almacenamiento con bordes de agarre cerrados para un transporte seguro de contenido líquido o que pueda verterse. Bordes interiores redondeados y superficies interiores lisas para facilitar su limpieza, lo que permite su uso en el sector de productos alimentarios / de higiene.
57.00€ - 122.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Reglamento (CE) n.o 1935/2004, Reglamento (UE) 10/2011 |
---|---|
Descripción | Acabado interior suave |
Color | Blanco |
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
Forma | Rectangulares |
Alertas:
¡Atención! Asegúrese de prestar atención a la Lista de resistencia química.
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10040521
|
Buerkle™
3418-0129 |
29 L |
57.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
13117673
|
Buerkle™
3418-0148 |
48 l |
80.95€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10434492
|
Buerkle™
3418-0194 |
94 l |
122.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- HDPE, blanco
- Puede apilarse
Especificaciones
Reglamento (CE) n.o 1935/2004, Reglamento (UE) 10/2011 | |
Blanco | |
Rectangulares | |
Apilable | |
660 mm |
Acabado interior suave | |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
Sector de productos alimentarios y de higiene | |
Contenedor de almacenamiento | |
450 mm |