Learn More
Buerkle™ Tomamuestras desechable ViscoDispo de HDPE
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 mL
200 mL
200 mL
Longitud (métrico):
500 mm
1000 mm
Para utilizar con (aplicación):
Líquidos, productos a granel y medios viscosos, productos alimenticios
Para medios altamente viscosos hasta un máximo de 100 000 cP
Tome muestras de medios de alta viscosidad
Tamaño de la unidad:
20 PCS
paquete de 20
Descripción
- Mango ergonómico
- Cierres herméticos
- Polietileno de alta densidad (HPDE)
- Sala limpia fabricada, envasada individualmente
- Opcionalmente esterilizado por rayos gamma
- Diámetro de rosca de 10 mm
- Ø 21 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Muestreador ViscoDispo |
| Material | HDPE |
| Descripción | Envasado individual |
| Tipo de mango | Las puntas de pipeta ergonómicas |
| Capacidad (métrico) | 200 mL |
| Desechables | Sí |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Líquidos, productos a granel y medios viscosos, productos alimenticios |
| Diámetro exterior (métrico) | 21 mm |
| Longitud (métrico) | 1000 mm |
| Mostrar más |