Learn More
Kartell™ Wide Neck Bottle with Tamper Evident Cap
Click to view available options
Capacidad:
250 ml
1000 mL
Descripción
- Incluye tapón a prueba de manipulación
- El tapón incorpora un anillo de seguridad que se fija cuando el tapón se rosca
- Al abrir el frasco se rompe el anillo de seguridad
- Adecuado para productos alimenticios
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad | 1000 mL |
Capacidad (métrico) | 1000 ml |
Color | Translúcido |
Diámetro exterior del cuello (métrico) | 30 mm |
Para utilizar con (aplicación) | Productos alimenticios |
Incluye | Tapón a prueba de manipulación |
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
ID de cuello (métrico) | 30 mm |
Línea de productos | Frasco |
Color del tapón | Negro |