Learn More
Buerkle™ HDPE, Wide Neck Jerry Can
Código de producto. 10390431 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 l
10 L
20 L
30 L
Fondo (métrico):
290 mm
310 mm
365 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Fondo (métrico) unitSize
10390431 5 l 290 mm cada uno
10481561 10 L 310 mm 1 PCS
10567692 20 L 365 mm cada uno
10274922 30 L 365 mm cada uno
4 options
Código de producto. 10390431
Marca: Buerkle™ 04310005
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Recipiente de cuello ancho con abertura de llenado extremadamente ancha, fácil de limpiar en el interior, lo que es especialmente importante cuando se almacenan sustancias sensibles
  • La amplia abertura de llenado facilita la limpieza
  • Las asas de transporte y la tapa roscada garantizan un transporte cómodo y seguro
  • Se pueden utilizar como recipientes de sedimentación
  • Fabricados con HDPE transparente
  • Estabilización de UV
  • Hay disponibles como accesorios una graduación en litros azul autoadhesiva y llaves
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Capacidad (imperial) 1,3 gal
Capacidad (métrico) 5 l
Certificaciones/conformidad Suitable for foodstuffs
Color del tapón Blue
Tamaño del tapón 88 mm
Tipo de tapón Rosca
Color Transparent
Fondo (métrico) 290 mm
Desechables Reusable
Para utilizar con (aplicación) Apto para su uso con productos alimenticios, transporte cómodo y seguro; se utiliza como recipiente de sedimentación.
Graduaciones Liter scale available separately
Altura con tapón (métrico) 280 mm
Incluye Asas de transporte, tapa roscada
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Mouth Style Wide
Estilo de cuello Ancha
Tipo de producto Bidón
Esterilidad Non-sterile
Anchura (métrico) 130 mm