Learn More
Buerkle™ Frascos para reactivos cuadrados de cuello ancho de HDPE
Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
100 mL
250 mL
500 ml
750 mL
1000 mL
1500 mL
2500 mL
4000 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
6 PCS
cada uno
Descripción
- HDPE, transparente
- Tapón de rosca azul de PP a prueba de manipulaciones
- Homologación de la ONU para productos a granel
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 250 mL |
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior del cuello (métrico) | 45 mm |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 59 x 59 x 130 mm |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 35 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Productos alimenticios |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| ID de cuello (métrico) | 35 mm |
| Peso (métrico) | 0,0395 kg |
| Anchura (métrico) | 59 mm |
| Mostrar más |