Learn More
BRAND™ HDPE Wide Neck Storage Bottles
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 l
10 l
Descripción
- Construcción HDPE
- Cuello ancho
- Incluye tapón de rosca y asa de transporte
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 5 l |
Incluye | Asas de transporte |
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
Closure Included | Sí |
Tipo de producto | Frasco de almacenamiento |
Tipo de tapón | Tapón de rosca |