Learn More
Afora™ Cabezal
Código de producto. 11912418
Click to view available options
Incluye:
Blindaje
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11912418
Marca: Afora™ 5224/2
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado en vidrio de borosilicato 3.3 de bajo coeficiente de dilatación
Conexiones esmeriladas 29/32
Olivas 8/9 para conexión a tubos de entrada/salida
Con placa filtrante nº 1
Especificaciones
Tipo Cabezal
Incluye Blindaje
Para utilizar con (aplicación) Gases