Learn More
Fisherbrand™ Vial headspace, cuello para encapsular biselado, de vidrio transparente
Fondo plano o redondeado.
Marca: Fisherbrand™
41.62 EUR hasta el 2024-08-31
Use el código promocional "21743" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.48500kg
Descripción
- Transparente
- Vidrio
Especificaciones
Transparente | |
Vidrio | |
Headspace | |
CleanPack, caja de polipropileno | |
20 ml | |
75,5mm | |
ND20 |
23 mm | |
22 mL | |
Cuello para encapsular biselado | |
<800 µl | |
Fondo redondo | |
100 |