Learn More
Fisherbrand™ Vial headspace, cuello para encapsular biselado, de vidrio transparente
Código de producto. 10152512 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
9,4 mL
< 21,2/ml
22 mL
< 22,4/ml
Estilo de la base:
Fondo plano
Fondo redondo
Marking Spot:
No
Sí
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Volumen (métrico) Estilo de la base Marking Spot unitSize
10152512 < 22,4/ml Fondo redondo Sí paquete de 100
10080822 22 mL Fondo redondo - paquete de 100
10663303 9,4 mL Fondo redondo No paquete de 100
15552340 < 21,2/ml Fondo plano No paquete de 100
4 options
Código de producto. 10152512
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fondo plano o redondeado.
  • Transparente
  • Vidrio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 23 mm
Material Vidrio
Volumen (métrico) < 22,4/ml
Para utilizar con (aplicación) Headspace
Estilo de cuello Encapsulado biselado
Tipo de empaquetado CleanPack, caja de polipropileno
Volumen residual (métrico) <800 μl
Volumen de trabajo (métrico) 20 ml
Estilo de la base Fondo redondo
Cantidad 100
Tamaño del tapón ND20
Marking Spot Sí
Altura (métrico) 75,5 mm