Learn More
Fisherbrand™ Vial headspace, cuello para encapsular biselado, de vidrio transparente
Código de producto. 15552340 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
9,4 mL
< 21,2/ml
22 mL
< 22,4/ml
Estilo de la base:
Fondo plano
Fondo redondo
Marking Spot:
No
Sí
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. 15552340
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fondo plano o redondeado.
  • Transparente
  • Vidrio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 22,75 mm
Material Vidrio
Volumen (métrico) < 21,2/ml
Para utilizar con (aplicación) Headspace
Estilo de cuello Encapsulado biselado
Tipo de empaquetado CleanPack, caja de polipropileno
Volumen residual (métrico) 800 μl
Volumen de trabajo (métrico) 20 ml
Estilo de la base Fondo plano
Altura (métrico) 75,5 mm
Cantidad 100
Tamaño del tapón ND20
Marking Spot No