Learn More
Fisherbrand™ Vial headspace de vidrio, cuello largo de rosca, transparente
Tienda Fisherbrand ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (imperial) | 22,5 mm |
| Material | Vidrio |
| Volumen (métrico) | 11,7 ml |
| Para utilizar con (aplicación) | Headspace |
| Estilo de cuello | Cuello para encapsular |
| Tipo de empaquetado | CleanPack, caja de polipropileno |
| Volumen residual (métrico) | < 800 µl |
| Volumen de trabajo (métrico) | 10 ml |
| Estilo de la base | Fondo plano |
| Mostrar más |