Learn More
Fisherbrand™ Vial headspace de vidrio, cuello para encapsular
Disponible en fondo plano o redondo.
31.45€ - 51.95€
Especificaciones
Material | Vidrio |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Headspace |
Tipo de empaquetado | CleanPack, caja de polipropileno |
Volumen residual (métrico) | <800 μl |
Cantidad | 100 |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10192652
|
Fisherbrand™
20 09 0801 |
5 ml | Transparente |
44.42€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||||
10681033
|
Fisherbrand™
20 09 1405 |
< 12,3/ml | Transparente |
39.51€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||||
10195012
|
Fisherbrand™
20 09 1691 |
12,3 mL | Ámbar |
51.95€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11520545
|
Fisherbrand™
20 09 0802 |
12,2 mL | Transparente |
31.45€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Cuello para encapsular
- Disponibles en vidrio transparente o ámbar
Especificaciones
Vidrio | |
CleanPack, caja de polipropileno | |
100 | |
No |
Headspace | |
<800 μl | |
ND20 |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Fisherbrand™ Vial headspace de vidrio, cuello para encapsular