Learn More
Fisherbrand™ Viales headspace de vidrio con rosca de precisión
45.74 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21745" para aplicar la oferta.
Description
- Fondo plano
- Cuello de rosca o para encapsular DIN con parte superior biselada o plana
- Vidrio transparente o ámbar
Spécification
Transparente | |
Vidrio | |
Headspace | |
Caja de polipropileno | |
8 ml | |
46 mm | |
ND18 |
22,5 mm | |
10,8 ml | |
Rosca de precisión | |
<800 μl | |
Fondo redondo | |
100 |